2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1343-1G OR1343-5G OR1343-100MG
APOSOR1343-1GEA 2500 SEK
APOSOR1343-1G APOSOR1343-5G APOSOR1343-100MG
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole 97%
2-Bromo-1,5-dimethyl-1H-imidazole
Formel: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06659902
CAS nummer: 235426-31-0