8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR13235-100MG OR13235-250MG
APOSOR13235-100MGEA 500 SEK
APOSOR13235-100MG APOSOR13235-250MG
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00466084
CAS nummer: 16727-28-9