5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR13182-1G
OR13182-250MG
APOSOR13182-1GEA
4200
SEK
APOSOR13182-1G
APOSOR13182-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈N₂O₃ Smältpunkt: 256…257 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD05664420 CAS nummer: 690631-98-2 |