2-(Bromomethyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 1-[6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine
OR12395-1G OR12395-250MG
APOSOR12395-1GEA 5400 SEK
APOSOR12395-1G APOSOR12395-250MG
2-(Bromomethyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 97%
2-(Bromomethyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formel: C₁₀H₁₃BrN₂
MW: 241,128 g/mol
Smältpunkt: 69…72,5 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09817465
CAS nummer: 869901-04-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III