5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11978-1G OR11978-5G
APOSOR11978-1GEA 290 SEK
APOSOR11978-1G APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Smältpunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07375032
CAS nummer: 22353-52-2