4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1193T-1G
OR1193T-250MG
APOSOR1193T-1GEA
1025
SEK
APOSOR1193T-1G
APOSOR1193T-250MG
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
4-Amino-2-mercaptopyrimidine
Formel:
C₄H₅N₃S Smältpunkt: 273…277 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006075 CAS nummer: 139424-17-2 |