1H-Pyrrole-2-carboxamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Carbamoyl-1H-pyrrole, 2-(Aminocarbonyl)-1H-pyrrole
OR11616-1G OR11616-5G
APOSOR11616-1GEA 2075 SEK
APOSOR11616-1G APOSOR11616-5G
1H-Pyrrole-2-carboxamide
1H-Pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,114 g/mol
Smältpunkt: 173…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00273121
CAS nummer: 4551-72-8