4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR11356-1G OR11356-250MG
APOSOR11356-1GEA 775 SEK
APOSOR11356-1G APOSOR11356-250MG
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
4-Chloro-4'-iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₈ClI
MW: 314,549 g/mol
Smältpunkt: 147…148 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03931233
CAS nummer: 60200-91-1