4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11339-25G OR11339-5G OR11339-100G
APOSOR11339-25GEA 3425 SEK
APOSOR11339-25G APOSOR11339-5G APOSOR11339-100G
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
4-Amino-3',5'-dichlorobiphenyl
Formel: C₁₂H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06796293
CAS nummer: 405058-01-7