2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR111541-1G OR111541-5G
APOSOR111541-1GEA 820 SEK
APOSOR111541-1G APOSOR111541-5G
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
2-(4-Nitrophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00550438
CAS nummer: 2403-53-4