2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR111507-1G
OR111507-5G
APOSOR111507-1GEA
940
SEK
APOSOR111507-1G
APOSOR111507-5G
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-N-methylbenzenesulphonamide
Formel:
C₇H₇Cl₂NO₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03989572 CAS nummer: 565181-75-1 |