1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR111117-1G OR111117-5G
APOSOR111117-1GEA 2750 SEK
APOSOR111117-1G APOSOR111117-5G
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
1,3-Dimethyl-5-morpholino-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₉H₁₆N₄O
MW: 196,25 g/mol
Smältpunkt: 155,5…156.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115380
CAS nummer: 568577-87-7