2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 1200 SEK
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₃O₄S
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00486543
CAS nummer: 3740-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III