2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110950-1G OR110950-5G
APOSOR110950-1GEA 2200 SEK
APOSOR110950-1G APOSOR110950-5G
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formel: C₈H₉N₃S
MW: 179,242 g/mol
Smältpunkt: 161…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01763614
CAS nummer: 439107-00-3