5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
OR110881-1G OR110881-5G OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA 2750 SEK
APOSOR110881-1G APOSOR110881-5G APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₇N₃O₃S
MW: 237,235 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04085897
CAS nummer: 591761-80-7