6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-(methylamino)pyrimidine, 2-Amino-4-chloro-6-(methylamino)-1,3-diazine
OR110703-1G OR110703-10G OR110703-5G
APOSOR110703-1GEA 515 SEK
APOSOR110703-1G APOSOR110703-10G APOSOR110703-5G
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
6-Chloro-N4-methylpyrimidine-2,4-diamine
Formel: C₅H₇ClN₄
MW: 158,589 g/mol
Smältpunkt: 159…162 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02091108
CAS nummer: 1005-37-4