4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
{4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G
OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA
3500
SEK
APOSOR110523-1G
APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Formel:
C₁₇H₂₀O₂ Smältpunkt: 50…52 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD12469075 CAS nummer: 1037141-25-5 |