[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
OR110508-1G OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA 2925 SEK
APOSOR110508-1G APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₇H₂₀O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12656401
CAS nummer: 1098366-94-9