[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
OR110503-1G OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA 2925 SEK
APOSOR110503-1G APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₇H₂₀O₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01814821
CAS nummer: 478032-35-8