2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR110367-1G OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA 1475 SEK
APOSOR110367-1G APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formel: C₆H₄N₄
MW: 132,123 g/mol
Smältpunkt: 228…230 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05975058
CAS nummer: 40056-53-9