3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110360-1G OR110360-250MG
APOSOR110360-1GEA 2675 SEK
APOSOR110360-1G APOSOR110360-250MG
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Smältpunkt: 135 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027010
CAS nummer: 316810-90-9