6-Hydrazinonicotinonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR110312-1G
OR110312-250MG
APOSOR110312-1GEA
1500
SEK
APOSOR110312-1G
APOSOR110312-250MG
6-Hydrazinonicotinonitrile 95%
6-Hydrazinonicotinonitrile
Formel:
C₆H₆N₄ Smältpunkt: 181…183 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09040676 CAS nummer: 104408-24-4 |