5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110226-1G OR110226-250MG
APOSOR110226-1GEA 1375 SEK
APOSOR110226-1G APOSOR110226-250MG
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Morpholin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₆H₁₀N₄OS
Smältpunkt: 194…196 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06243029
CAS nummer: 71125-44-5