5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
OR110225-1G OR110225-5G
APOSOR110225-1GEA 0 SEK
APOSOR110225-1G APOSOR110225-5G
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₈Cl₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05992934
CAS nummer: 90348-42-8