4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110089-1G OR110089-5G
APOSOR110089-1GEA 3050 SEK
APOSOR110089-1G APOSOR110089-5G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₁₀H₄Cl₂N₂O
MW: 239,058 g/mol
Smältpunkt: 147…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00763947
CAS nummer: 294874-71-8