4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR110082-1G
OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA
3650
SEK
APOSOR110082-1G
APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₉H₇ClN₂OS Smältpunkt: 146…148 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16250568 CAS nummer: 243968-08-3 |