4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110039-1G OR110039-5G
APOSOR110039-1GEA 345 SEK
APOSOR110039-1G APOSOR110039-5G
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆N₂OS
Smältpunkt: 240…242 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13181517
CAS nummer: 175137-13-0