[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR110006-1G OR110006-250MG OR110006-5G
APOSOR110006-1GEA 2150 SEK
APOSOR110006-1G APOSOR110006-250MG APOSOR110006-5G
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₁NO₂
Smältpunkt: 56…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09025855
CAS nummer: 869901-22-4