7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR103648-1G OR103648-5G
APOSOR103648-1GEA 1475 SEK
APOSOR103648-1G APOSOR103648-5G
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂S
MW: 195,199 g/mol
Smältpunkt: 250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08271964
CAS nummer: 56881-31-3