Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR10351-1G OR10351-5G
APOSOR10351-1GEA 2150 SEK
APOSOR10351-1G APOSOR10351-5G
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Phenyl(1H-pyrrol-3-yl)methanone
Formel: C₁₁H₉NO
Smältpunkt: 88…90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02179582
CAS nummer: 7126-41-2