3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Benzoyl-1-tosylpyrrole
OR10350-1G OR10350-5G OR10350-25G
APOSOR10350-1GEA 855 SEK
APOSOR10350-1G APOSOR10350-5G APOSOR10350-25G
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole 96%
3-Benzoyl-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]pyrrole
Formel: C₁₈H₁₅NO₃S
MW: 325,382 g/mol
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03411960
CAS nummer: 139261-90-8