5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR102807-1G OR102807-5G
APOSOR102807-1GEA 1725 SEK
APOSOR102807-1G APOSOR102807-5G
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
5-Chloro-4-(chloromethyl)-1,2,3-thiadiazole
Formel: C₃H₂Cl₂N₂S
MW: 169,032 g/mol
Smältpunkt: 34 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00114816
CAS nummer: 88127-85-9