3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Oxo-4-(prop-2-yn-1-ylamino)but-2-enoic acid
OR10264-1G OR10264-250MG
APOSOR10264-1GEA 1625 SEK
APOSOR10264-1G APOSOR10264-250MG
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
3-(Prop-2-yn-1-ylcarbamoyl)acrylic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00111718
CAS nummer: 671188-20-8