1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0955-250MG OR0955-2G
APOSOR0955-250MGEA 515 SEK
APOSOR0955-250MG APOSOR0955-2G
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
1-(2-Propoxyethyl)piperazine
Formel: C₉H₂₀N₂O
Kokpunkt: 107 °C (12 mm Hg)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04117823
CAS nummer: 741667-07-2