1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0892-1G OR0892-10G OR0892-5G
APOSOR0892-1GEA 1350 SEK
APOSOR0892-1G APOSOR0892-10G APOSOR0892-5G
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine 98%
1-(3-Phenoxypropyl)piperazine
Formel: C₁₃H₂₀N₂O
Smältpunkt: 48…51 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03844730
CAS nummer: 41298-49-1