2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0838-250MG OR0838-50MG
APOSOR0838-250MGEA 1550 SEK
APOSOR0838-250MG APOSOR0838-50MG
2-(Piperazin-1-yl)-1,3,5-triazine
Formel: C₇H₁₁N₅
Smältpunkt: 78…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04973348
CAS nummer: 59215-44-0