4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR0829-1G
OR0829-5G
OR0829-10G
APOSOR0829-1GEA
1475
SEK
APOSOR0829-1G
APOSOR0829-5G
APOSOR0829-10G
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile 97%
4,6-Dimethylpyrimidine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₇N₃ Smältpunkt: 82…83 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00184767 CAS nummer: 22126-16-5 |