2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0636-100G OR0636-10G OR0636-25G
APOSOR0636-100GEA 1025 SEK
APOSOR0636-100G APOSOR0636-10G APOSOR0636-25G
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈N₂O₄S
Smältpunkt: 197…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00115503
CAS nummer: 6269-91-6