2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0634-1G OR0634-5G
APOSOR0634-1GEA 2700 SEK
APOSOR0634-1G APOSOR0634-5G
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
2-Methyl-1-[3-(morpholin-4-yl)prop-1-yl]-5-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₉H₂₄N₂O₃
Smältpunkt: 169…177 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01567236
CAS nummer: 306936-20-9