4-Isopropyl-2-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Nitro-4-(prop-2-yl)aniline, 4-Amino-3-nitrocumene
OR0566-1G OR0566-250MG
APOSOR0566-1GEA 1400 SEK
APOSOR0566-1G APOSOR0566-250MG
4-Isopropyl-2-nitroaniline
4-Isopropyl-2-nitroaniline
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,204 g/mol
Kokpunkt: 141…143 °C (1 mm Hg)
Smältpunkt: 35…37 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00092920
CAS nummer: 63649-64-9