[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0464-1G OR0464-250MG
APOSOR0464-1GEA 1475 SEK
APOSOR0464-1G APOSOR0464-250MG
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₁H₁₀OS
Kokpunkt: 311,5 °C
Smältpunkt: 60…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06203037
CAS nummer: 81443-44-9