1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR0331-1G OR0331-250MG OR0331-5G
APOSOR0331-1GEA 705 SEK
APOSOR0331-1G APOSOR0331-250MG APOSOR0331-5G
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
1,3-Diazaspiro[4.5]decane-2,4-dione
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Smältpunkt: 218…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022404
CAS nummer: 702-62-5