5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR0307-1G OR0307-5G
APOSOR0307-1GEA 855 SEK
APOSOR0307-1G APOSOR0307-5G
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil 97%
5-Cyano-6-cyclohexyl-2-thiouracil
Formel: C₁₁H₁₃N₃OS
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01312949
CAS nummer: 290313-19-8