4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(1H-Pyrazol-4-yl)bromobenzene
OR0211-1G OR0211-5G OR0211-10G
APOSOR0211-1GEA 2800 SEK
APOSOR0211-1G APOSOR0211-5G APOSOR0211-10G
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245520
CAS nummer: 916792-28-4