6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Cyano-3,4-dichloroaniline
OR01914-100G OR01914-25G OR01914-5G
APOSOR01914-100GEA 2500 SEK
APOSOR01914-100G APOSOR01914-25G APOSOR01914-5G
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,026 g/mol
Smältpunkt: 141…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00728602
CAS nummer: 147249-41-0