2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 3175 SEK
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Smältpunkt: 297…300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245480
CAS nummer: 66630-72-6