3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 855 SEK
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Formel: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
MW: 241,095 g/mol
Smältpunkt: 120…124 °C (subl.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01765419
CAS nummer: 6655-74-9