3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR01535-500MG OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA 3675 SEK
APOSOR01535-500MG APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Formel: C₁₇H₁₈O₄
MW: 286,322 g/mol
Smältpunkt: 132…134 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06245367
CAS nummer: 178445-83-5