N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR015042-1G OR015042-250MG
APOSOR015042-1GEA 600 SEK
APOSOR015042-1G APOSOR015042-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Formel: C₁₄H₂₂N₄O
MW: 262,351 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12457658
CAS nummer: 262368-30-9