Phenazine-1-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR01490-100MG
OR01490-1G
OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA
1375
SEK
APOSOR01490-100MG
APOSOR01490-1G
APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₈N₂O₂ Smältpunkt: 239…245 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00185184 CAS nummer: 2538-68-3 |